Print…
Doxercalciferol ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D5526-5MG D5526-25MG
TCIAD5526-5MGEA 140 EUR
TCIAD5526-5MG TCIAD5526-25MG
Doxercalciferol ≥98.0% (por HPLC)
Doxercalciferol
Fórmula: C₂₈H₄₄O₂
Ponto de Fusão: 140°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00871065
Número CAS: 54573-75-0
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,03436
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +46.0 to +50.0 deg (C=0.5,EtOH)
Elemental analysis (Carbon) 79.90 to 83.10 %