Print…
Dibenzo[b,d]thiophen-2-amine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Aminodibenzothiophene
D5521-1G D5521-200MG
TCIAD5521-1GEA 208 EUR
TCIAD5521-1G TCIAD5521-200MG
Dibenzo[b,d]thiophen-2-amine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Dibenzo[b,d]thiophen-2-amine
Fórmula: C₁₂H₉NS
Número MDL : MFCD00995227
Número CAS: 7428-91-3
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C