Print…
Dibenzo[b,d]furan-4-amine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Dibenzofuranamine, 4-Aminodibenzofuran
D5520-1G D5520-5G
TCIAD5520-1GEA 81 EUR
TCIAD5520-1G TCIAD5520-5G
Dibenzo[b,d]furan-4-amine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Dibenzo[b,d]furan-4-amine
Fórmula: C₁₂H₉NO
Ponto de Fusão: 85°C
Número MDL : MFCD11110988
Número CAS: 50548-43-1
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %