Print…
1,1,3,3-Tetramethoxypropane 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
148611000 148615000
ACRO148611000EA 35.1 EUR
ACRO148611000 ACRO148615000
1,1,3,3-Tetramethoxypropane 98%
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Fórmula: C₇H₁₆O₄
Ponto de ebulição: 183 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,99 g/cm³
Ponto de Inflamação: 54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008488
Número CAS: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
UN: 3271
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %