Print…
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N'-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl]propanehydrazide ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Antioxidant 1024, 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N'-(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl)propanehydrazide, 1,2-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamoyl)hydrazine
D5516-5G D5516-25G
TCIAD5516-5GEA 34 EUR
TCIAD5516-5G TCIAD5516-25G
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N'-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl]propanehydrazide ≥98.0% (por HPLC)
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N'-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl]propanehydrazide
Fórmula: C₃₄H₅₂N₂O₄
Número MDL : MFCD00072662
Número CAS: 32687-78-8
EINECS: 251-156-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 226.0 to 230.0 deg-C