Print…
2,4-Dichloro-6-phenylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5505-1G D5505-5G
TCIAD5505-1GEA 107 EUR
TCIAD5505-1G TCIAD5505-5G
2,4-Dichloro-6-phenylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
2,4-Dichloro-6-phenylpyrimidine
Fórmula: C₁₀H₆Cl₂N₂
Número MDL : MFCD00234591
Número CAS: 26032-72-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C