Print…
2-Dibenzofuranamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5494-1G D5494-5G
TCIAD5494-1GEA 93 EUR
TCIAD5494-1G TCIAD5494-5G
2-Dibenzofuranamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Dibenzofuranamine
Fórmula: C₁₂H₉NO
Número MDL : MFCD00033416
Número CAS: 3693-22-9
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C