Print…
3,4-Dibromoiodobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,2-Dibromo-4-iodobenzene
D5493-1G D5493-5G
TCIAD5493-1GEA 45 EUR
TCIAD5493-1G TCIAD5493-5G
3,4-Dibromoiodobenzene ≥98.0% (por GC)
3,4-Dibromoiodobenzene
Fórmula: C₆H₃Br₂I
Número MDL : MFCD09753707
Número CAS: 909072-74-8
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C