Print…
1,1,3,3-Tetraethoxypropane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Malonaldehyde Bis(diethyl Acetal)
T9889-25ML T9889-500ML
SIALT9889-25MLEA 57.8 EUR
SIALT9889-25ML SIALT9889-500ML
1,1,3,3-Tetraethoxypropane, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetraethoxypropane
Fórmula: C₁₁H₂₄O₄
Ponto de ebulição: 220 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –90 °C
Densidade: 0,9185 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009240
Número CAS: 122-31-6
EINECS: 204-533-1