Print…
2-(2,4-Difluorophenyl)-5-methylpyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
D5484-1G D5484-200MG
TCIAD5484-1GEA 107 EUR
TCIAD5484-1G TCIAD5484-200MG
2-(2,4-Difluorophenyl)-5-methylpyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(2,4-Difluorophenyl)-5-methylpyridine
Fórmula: C₁₂H₉F₂N
Número MDL : MFCD17170319
Número CAS: 583052-21-5
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C