Print…
DMOG ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-[Methoxy(oxo)acetyl]glycine methyll ester, Dimethyloxaloylglycine, Methyl 2-((2-methoxy-2-oxoethyl)amino)-2-oxoacetate, DMOG
D5480-50MG D5480-250MG
TCIAD5480-50MGEA 62 EUR
TCIAD5480-50MG TCIAD5480-250MG
DMOG ≥97.0% (por GC)
DMOG
Fórmula: C₆H₉NO₅
Ponto de ebulição: 182°C
Número MDL : MFCD05865098
Número CAS: 89464-63-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
Acid Value max. 10.0