Print…
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5475-1G D5475-5G
TCIAD5475-1GEA 75 EUR
TCIAD5475-1G TCIAD5475-5G
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide ≥95.0% (por GC)
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₃
Ponto de ebulição: 105°C
Número MDL : MFCD02684314
Número CAS: 52898-49-4
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %