Print…
3,5-Lutidine-N-oxide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5469-25G D5469-5G
TCIAD5469-25GEA 357 EUR
TCIAD5469-25G TCIAD5469-5G
3,5-Lutidine-N-oxide ≥98.0% (por GC)
3,5-Lutidine-N-oxide
Fórmula: C₇H₉NO
Ponto de ebulição: 168°C
Número MDL : MFCD00126839
Número CAS: 3718-65-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C