Dimethyl chloromalonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
Chloromalonic acid dimethyl ester, Dimethyl 2-chloromalonate
D5467-5G
D5467-25G
TCIAD5467-5GEA
30
EUR
TCIAD5467-5G
TCIAD5467-25G
Dimethyl chloromalonate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl chloromalonate
Fórmula:
C₅H₇ClO₄ Ponto de ebulição: 208°C Ponto de Inflamação: 107°C |
Número MDL :
MFCD00042837 Número CAS: 28868-76-0 EINECS: 249-275-0 UN: 3265 ADR: 8,II |
|
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...