Print…
Ácido 2-(Dimetilamino)benzoico ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Dimethylaminobenzoic acid
D5463-5G D5463-25G
TCIAD5463-5GEA 228 EUR
TCIAD5463-5G TCIAD5463-25G
Ácido 2-(Dimetilamino)benzoico ≥98.0% (por HPLC)
Ácido 2-(Dimetilamino)benzoico
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Peso Molecular: 165.19 g/mol
Número MDL : MFCD00016496
Número CAS: 610-16-2
EINECS: 210-209-0
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C