Print…
Dimethyl-2-aminoterephthalate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Dimethyl aminoterephthalate, 2-Aminodimethyl terephthalate
D5462-25G D5462-5G
TCIAD5462-25GEA 113 EUR
TCIAD5462-25G TCIAD5462-5G
Dimethyl-2-aminoterephthalate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Dimethyl-2-aminoterephthalate
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₄
Número MDL : MFCD00008427
Número CAS: 5372-81-6
EINECS: 226-364-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C