Print…
4,6-Di(tert-butyl)benzene-1,3-diol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,6-Di-tert-butylresorcinol, 4,6-Di-tert-butylbenzene-1,3-diol
D5459-25G D5459-5G
TCIAD5459-25GEA 200 EUR
TCIAD5459-25G TCIAD5459-5G
4,6-Di(tert-butyl)benzene-1,3-diol ≥98.0% (por GC)
4,6-Di(tert-butyl)benzene-1,3-diol
Fórmula: C₁₄H₂₂O₂
Peso Molecular: 222.33 g/mol
Número MDL : MFCD00044513
Número CAS: 5374-06-1
EINECS: 226-366-3
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C