Print…
Diclazuril ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-(4-Chlorophenyl)-2-(2,6-dichloro-4-(3,5-dioxo-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-2(3H)-yl)phenyl)acetonitrile, 2,6-Dichloro-alpha-(4-chlorophenyl)-4-[4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl]benzeneacetonitrile
D5457-1G D5457-5G
TCIAD5457-1GEA 149 EUR
TCIAD5457-1G TCIAD5457-5G
Diclazuril ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Diclazuril
Fórmula: C₁₇H₉Cl₃N₄O₂
Número MDL : MFCD00867203
Número CAS: 101831-37-2
Merck Index: 14,03080
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 295.0 to 299.0 deg-C