Print…
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Hydroxymethyl EDOT, EDT-methanol
D5447-1G D5447-200MG
TCIAD5447-1GEA 212 EUR
TCIAD5447-1G TCIAD5447-200MG
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol ≥97.0% (por GC)
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol
Fórmula: C₇H₈O₃S
Peso Molecular: 172.20 g/mol
Ponto de ebulição: 120°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11045357
Número CAS: 146796-02-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %