Print…
6,6''-Dibromo-2,2':6',2''-terpyridine ≥94.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5432-200MG D5432-1G
TCIAD5432-200MGEA 94 EUR
TCIAD5432-200MG TCIAD5432-1G
6,6''-Dibromo-2,2':6',2''-terpyridine ≥94.0% (por GC)
6,6''-Dibromo-2,2':6',2''-terpyridine
Fórmula: C₁₅H₉Br₂N₃
Número MDL : MFCD01863557
Número CAS: 100366-66-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %