Print…
3,6-Dibromo-9-hexyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5410-1G D5410-5G
TCIAD5410-1GEA 94 EUR
TCIAD5410-1G TCIAD5410-5G
3,6-Dibromo-9-hexyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
3,6-Dibromo-9-hexyl-9H-carbazole
Fórmula: C₁₈H₁₉Br₂N
Número MDL : MFCD23099108
Número CAS: 150623-72-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ffc731e4c742b69509dff5d9fa14d11c48d4392&vid=2ffc731e4c742b69509dff5d9fa14d11c48d4392&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C