Print…
3,6-Dibromo-9-heptyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5404-1G D5404-5G
TCIAD5404-1GEA 124 EUR
TCIAD5404-1G TCIAD5404-5G
3,6-Dibromo-9-heptyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
3,6-Dibromo-9-heptyl-9H-carbazole
Fórmula: C₁₉H₂₁Br₂N
Número MDL : MFCD31618132
Número CAS: 1103535-99-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a16f4502fbdcfd2d0f0855933129f03a1c0d77c0&vid=a16f4502fbdcfd2d0f0855933129f03a1c0d77c0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C