Print…
3-Diethylamino-1-propyne ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D5393-5ML D5393-25ML
TCIAD5393-5MLEA 43 EUR
TCIAD5393-5ML TCIAD5393-25ML
3-Diethylamino-1-propyne ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Diethylamino-1-propyne
Fórmula: C₇H₁₃N
Ponto de ebulição: 120°C
Ponto de Inflamação: 20°C
Número MDL : MFCD00039881
Número CAS: 4079-68-9
EINECS: 223-804-5
UN: 2733
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %