Print…
3,4-Dichlorobenzhydrazide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,4-Dichlorobenzenecarbohydrazide, 3,4-Dichlorobenzohydrazide, 3,4-Dichlorobenzene-1-carbohydrazide, 3,4-Dichlorobenzoic acid hydrazide, 3,4-Dichlorobenzoic hydrazide
D5392-1G D5392-5G
TCIAD5392-1GEA 51 EUR
TCIAD5392-1G TCIAD5392-5G
3,4-Dichlorobenzhydrazide ≥98.0% (por GC)
3,4-Dichlorobenzhydrazide
Fórmula: C₇H₆Cl₂N₂O
Peso Molecular: 205.04 g/mol
Número MDL : MFCD00017057
Número CAS: 28036-91-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C