Print…
9,9'-Diethyl-9H,9'H-3,3'-bicarbazole ≥97.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5387-1G D5387-5G
TCIAD5387-1GEA 82 EUR
TCIAD5387-1G TCIAD5387-5G
9,9'-Diethyl-9H,9'H-3,3'-bicarbazole ≥97.0% (por base de nitrogênio total)
9,9'-Diethyl-9H,9'H-3,3'-bicarbazole
Fórmula: C₂₈H₂₄N₂
Número MDL : MFCD32062883
Número CAS: 20466-00-6
Encomendar
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C