Dimethyl iminodiacetate hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
D5385-5G
D5385-25G
TCIAD5385-5GEA
55
EUR
TCIAD5385-5G
TCIAD5385-25G
Dimethyl iminodiacetate hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Dimethyl iminodiacetate hydrochloride
Fórmula:
C₆H₁₁NO₄·HCl |
Número MDL :
MFCD00216724 Número CAS: 39987-25-2 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |