Print…
Diethylene glycol diacrylate ≥75.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Diethyleneglycoldiacrylate
Estabilização: Estabilizado com HQ + MEHQ
D5381-25G D5381-100G
TCIAD5381-25GEA 38 EUR
TCIAD5381-25G TCIAD5381-100G
Diethylene glycol diacrylate ≥75.0% (por GC) estabilizada
Diethylene glycol diacrylate
Fórmula: C₁₀H₁₄O₅
Peso Molecular: 214.22 g/mol
Ponto de ebulição: 96°C
Ponto de Inflamação: 78°C
Número MDL : MFCD00014939
Número CAS: 4074-88-8
EINECS: 223-791-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba227bfe57d152682a7b6677120e90ba026ff80f&vid=ba227bfe57d152682a7b6677120e90ba026ff80f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 75.0 %