Print…
1-Decyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Decyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
D5373-25G D5373-5G
TCIAD5373-25GEA 289 EUR
TCIAD5373-25G TCIAD5373-5G
1-Decyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
1-Decyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Fórmula: C₁₄H₂₇BF₄N₂
Peso Molecular: 310.19 g/mol
Ponto de Fusão: –4°C
Número MDL : MFCD09038853
Número CAS: 244193-56-4
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %