Print…
Dimethyl 3,5-Pyridinedicarboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Dimethyl pyridine-3,5-dicarboxylate, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid Dimethyl ester
D5364-25G D5364-5G
TCIAD5364-25GEA 214 EUR
TCIAD5364-25G TCIAD5364-5G
Dimethyl 3,5-Pyridinedicarboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Dimethyl 3,5-Pyridinedicarboxylate
Fórmula: C₉H₉NO₄
Ponto de ebulição: 132°C
Número MDL : MFCD00518827
Número CAS: 4591-55-3
EINECS: 224-981-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C