Print…
2-Decyltetradecan-1-amine ≥92.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D5359-1ML D5359-5ML
TCIAD5359-1MLEA 98 EUR
TCIAD5359-1ML TCIAD5359-5ML
2-Decyltetradecan-1-amine ≥92.0% (por GC, análise de titulação)
2-Decyltetradecan-1-amine
Fórmula: C₂₄H₅₁N
Número MDL : MFCD26407439
Número CAS: 62281-07-6
UN: 2735
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 92.0 %