Print…
1-Dodecyl-3-methylimidazolium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Dodecyl-3-methylimidazolium Bromide
D5356-25G D5356-5G
TCIAD5356-25GEA 231 EUR
TCIAD5356-25G TCIAD5356-5G
1-Dodecyl-3-methylimidazolium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-Dodecyl-3-methylimidazolium bromide
Fórmula: C₁₆H₃₁BrN₂
Número MDL : MFCD17014729
Número CAS: 61546-00-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %