Print…
3,6-Dibromo-9-[4-(2-ethylhexyloxy)phenyl]-9H-carbazole ≥95.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5342-200MG D5342-1G
TCIAD5342-200MGEA 54 EUR
TCIAD5342-200MG TCIAD5342-1G
3,6-Dibromo-9-[4-(2-ethylhexyloxy)phenyl]-9H-carbazole ≥95.0% (por HPLC, nitrogênio total)
3,6-Dibromo-9-[4-(2-ethylhexyloxy)phenyl]-9H-carbazole
Fórmula: C₂₆H₂₇Br₂NO
Número MDL : MFCD30721573
Número CAS: 946491-48-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad811e52ab1c3b1906a579a7c3dc8ce3998c032f&vid=ad811e52ab1c3b1906a579a7c3dc8ce3998c032f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %