Print…
3,6-Dibromo-9-(4-n-octyloxyphenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5341-200MG D5341-1G
TCIAD5341-200MGEA 63 EUR
TCIAD5341-200MG TCIAD5341-1G
3,6-Dibromo-9-(4-n-octyloxyphenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
3,6-Dibromo-9-(4-n-octyloxyphenyl)-9H-carbazole
Fórmula: C₂₆H₂₇Br₂NO
Número MDL : MFCD30536723
Número CAS: 917773-26-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e28661aadb5ef070fce83e6633842f7061478d2&vid=4e28661aadb5ef070fce83e6633842f7061478d2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C