Print…
2,7-Dimethoxy-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5329-1G D5329-5G
TCIAD5329-1GEA 130 EUR
TCIAD5329-1G TCIAD5329-5G
2,7-Dimethoxy-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
2,7-Dimethoxy-9H-carbazole
Fórmula: C₁₄H₁₃NO₂
Número MDL : MFCD28154716
Número CAS: 61822-18-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be4ef719a8f54f190a764a1a682373bebd64966e&vid=be4ef719a8f54f190a764a1a682373bebd64966e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %