Print…
4,5-Dichloro-2-phenyl-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5325-1G D5325-5G
TCIAD5325-1GEA 19 EUR
TCIAD5325-1G TCIAD5325-5G
4,5-Dichloro-2-phenyl-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (por GC)
4,5-Dichloro-2-phenyl-3(2H)-pyridazinone
Fórmula: C₁₀H₆Cl₂N₂O
Número MDL : MFCD00006470
Número CAS: 1698-53-9
EINECS: 216-917-6
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C