Print…
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,5-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one
D5324-1G D5324-5G
TCIAD5324-1GEA 24 EUR
TCIAD5324-1G TCIAD5324-5G
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one ≥98.0% (por GC)
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
Fórmula: C₅H₄Cl₂N₂O
Peso Molecular: 179.01 g/mol
Número MDL : MFCD00051686
Número CAS: 933-76-6
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C