Print…
2,4-Dibromo-6-nitrophenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5323-1G D5323-5G
TCIAD5323-1GEA 75 EUR
TCIAD5323-1G TCIAD5323-5G
2,4-Dibromo-6-nitrophenol ≥98.0% (por GC)
2,4-Dibromo-6-nitrophenol
Fórmula: C₆H₃Br₂NO₃
Número MDL : MFCD00024232
Número CAS: 15969-09-2
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C