Print…
Dimethyl-3-nitrophthalate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Dimethyl 3-nitrophthalate
D5310-5G D5310-25G
TCIAD5310-5GEA 86 EUR
TCIAD5310-5G TCIAD5310-25G
Dimethyl-3-nitrophthalate ≥99.0% (por GC)
Dimethyl-3-nitrophthalate
Fórmula: C₁₀H₉NO₆
Número MDL : MFCD00017184
Número CAS: 13365-26-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=844fb364207344ad7760e6437b042e465f3b24c3&vid=844fb364207344ad7760e6437b042e465f3b24c3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C