Print…
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D5299-1G D5299-5G
TCIAD5299-1GEA 39 EUR
TCIAD5299-1G TCIAD5299-5G
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por GC)
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₃H₃F₅O₃S
Ponto de ebulição: 118°C
Número MDL : MFCD02093342
Número CAS: 74427-22-8
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be74214936effef7875a6f9c14e05461f99db5c1&vid=be74214936effef7875a6f9c14e05461f99db5c1&prid=web&clid=SAPDAM