Print…
Diethyl [2,2'-Bipyridine]-5,5'-dicarboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: [2,2'-Bipyridine]-5,5'-dicarboxylic acid Diethyl ester, Diethyl [2,2'-bipyridine]-5,5'-dicarboxylate
D5295-1G D5295-200MG
TCIAD5295-1GEA 231 EUR
TCIAD5295-1G TCIAD5295-200MG
Diethyl [2,2'-Bipyridine]-5,5'-dicarboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Diethyl [2,2'-Bipyridine]-5,5'-dicarboxylate
Fórmula: C₁₆H₁₆N₂O₄
Número MDL : MFCD11110569
Número CAS: 1762-46-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C