Print…
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,1-Bis(chloromethyl)-2,2-dibromocyclopropane
D5290-1G D5290-5G
TCIAD5290-1GEA 28 EUR
TCIAD5290-1G TCIAD5290-5G
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane ≥96.0% (por GC)
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane
Fórmula: C₅H₆Br₂Cl₂
Número MDL : MFCD00101445
Número CAS: 98577-44-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78fd60536e16ee343d2be88fa95b815015e81d92&vid=78fd60536e16ee343d2be88fa95b815015e81d92&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C