Print…
4,4'-Dihydroxy-3,3',5,5'-tetraisopropylbiphenyl ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3,3',5,5'-Tetraisopropyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diol, Propofol Related Compound A, 3,3',5,5'-Tetraisopropylbiphenyl-4,4'-diol
D5281-200MG D5281-1G
TCIAD5281-200MGEA 84 EUR
TCIAD5281-200MG TCIAD5281-1G
4,4'-Dihydroxy-3,3',5,5'-tetraisopropylbiphenyl ≥97.0% (por GC)
4,4'-Dihydroxy-3,3',5,5'-tetraisopropylbiphenyl
Fórmula: C₂₄H₃₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD20257818
Número CAS: 2416-95-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6f4bb063c86c999d7eaef8e86f0806c42f75e91&vid=d6f4bb063c86c999d7eaef8e86f0806c42f75e91&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C