Print…
2,4-Diphenyl-6-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-[4-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazine-2-yl)phenylboronic acid Pinacol ester, 2,4-Diphenyl-6-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-1,3,5-triazine
D5271-1G D5271-5G
TCIAD5271-1GEA 91 EUR
TCIAD5271-1G TCIAD5271-5G
2,4-Diphenyl-6-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC)
2,4-Diphenyl-6-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1,3,5-triazine
Fórmula: C₂₇H₂₆BN₃O₂
Peso Molecular: 435.33 g/mol
Número MDL : MFCD29918901
Número CAS: 1219956-23-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9de346b7a78fd27dc264754e71da95600712177&vid=d9de346b7a78fd27dc264754e71da95600712177&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 210.0 to 214.0 deg-C