Print…
2,7-Dibromo-9-(4-bromophenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5270-200MG D5270-1G
TCIAD5270-200MGEA 45 EUR
TCIAD5270-200MG TCIAD5270-1G
2,7-Dibromo-9-(4-bromophenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (por HPLC)
2,7-Dibromo-9-(4-bromophenyl)-9H-carbazole
Fórmula: C₁₈H₁₀Br₃N
Ponto de Fusão: 136°C
Número MDL : MFCD30469057
Número CAS: 1313900-20-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=453c92d2a2dc36c4cc9899987254ad41fffe55d1&vid=453c92d2a2dc36c4cc9899987254ad41fffe55d1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%