Print…
Diethyl (2-Chlorobenzyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Diethyl 2-Chlorobenzylphosphonate, (2-Chlorobenzyl)phosphonic acid Diethyl ester
D5265-1G D5265-5G
TCIAD5265-1GEA 47 EUR
TCIAD5265-1G TCIAD5265-5G
Diethyl (2-Chlorobenzyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Diethyl (2-Chlorobenzyl)phosphonate
Fórmula: C₁₁H₁₆ClO₃P
Ponto de ebulição: 146°C
Número MDL : MFCD22574983
Número CAS: 29074-98-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc1613e6fe8aa7b47702308383d7c3b7c4368ccd&vid=fc1613e6fe8aa7b47702308383d7c3b7c4368ccd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
IR to pass test
NMR to pass test