Print…
2,4-Dibromomesitylene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5262-5G D5262-25G
TCIAD5262-5GEA 39 EUR
TCIAD5262-5G TCIAD5262-25G
2,4-Dibromomesitylene ≥98.0% (por GC)
2,4-Dibromomesitylene
Fórmula: C₉H₁₀Br₂
Ponto de ebulição: 279°C
Número MDL : MFCD00013525
Número CAS: 6942-99-0
EINECS: 230-100-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d457e3de607709079f49e7d019272284bea108e5&vid=d457e3de607709079f49e7d019272284bea108e5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C