Print…
1,4-Dibromo-3,5-difluorobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,5-Dibromo-1,3-difluorobenzene
D5261-1G D5261-5G
TCIAD5261-1GEA 58 EUR
TCIAD5261-1G TCIAD5261-5G
1,4-Dibromo-3,5-difluorobenzene ≥98.0% (por GC)
1,4-Dibromo-3,5-difluorobenzene
Fórmula: C₆H₂Br₂F₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07783665
Número CAS: 128259-71-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a4ba910cec2bb149fbaa1358f7f0b31254d17ca&vid=7a4ba910cec2bb149fbaa1358f7f0b31254d17ca&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %