Print…
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane dihydrochloride ≥98.0% (por nitrogênio total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5251-1G D5251-5G
TCIAD5251-1GEA 66 EUR
TCIAD5251-1G TCIAD5251-5G
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane dihydrochloride ≥98.0% (por nitrogênio total e análise de titulação)
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane dihydrochloride
Fórmula: C₆H₁₂N₂·₂HCl
Ponto de Fusão: 320°C
Número CAS: 49563-87-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ab60eb406504fb8a9c64ab5e76f7cdd0281ceb3&vid=9ab60eb406504fb8a9c64ab5e76f7cdd0281ceb3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %