Print…
3,5-Bis(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-benzenedicarboxylic acid dimethyl ester, Dimethyl 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isophthalate, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isophthalic acid dimethyl ester, 3,5-Bis(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Dimethyl 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-benzenedicarboxylate, 2-[3,5-Bis(methoxycarbonyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
D5239-1G D5239-5G
TCIAD5239-1GEA 69 EUR
TCIAD5239-1G TCIAD5239-5G
3,5-Bis(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,5-Bis(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₆H₂₁BO₆
Peso Molecular: 320.148 g/mol
Número MDL : MFCD11858596
Número CAS: 944392-68-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fbba8842b11874c37f46744a4a80f76ab957b2f&vid=3fbba8842b11874c37f46744a4a80f76ab957b2f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C