Print…
2-(5,6-Dimethyl-9-oxoxanthen-4-yl)acetic acid (DMXAA) ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Vadimezan, ASA-404, DMXAA, 2-(5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthen-4-yl)acetic acid, 2-(5,6-Dimethyl-9-oxoxanthen-4-yl)acetic acid
D5235-250MG D5235-50MG
TCIAD5235-250MGEA 302 EUR
TCIAD5235-250MG TCIAD5235-50MG
2-(5,6-Dimethyl-9-oxoxanthen-4-yl)acetic acid (DMXAA) ≥98.0% (por HPLC)
2-(5,6-Dimethyl-9-oxoxanthen-4-yl)acetic acid (DMXAA)
Fórmula: C₁₇H₁₄O₄
Peso Molecular: 282.295 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00870555
Número CAS: 117570-53-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%